We only use this product for our primary cell and cell line cultures.
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 210,00 Kč |
10 x 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 840,00 Kč |
50 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 410,00 Kč |
O této položce
1 210,00 Kč
Název produktu
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| components phenol red: yes | components glucose: high | components HEPES: no | components L-glutamine: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-52-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?