Each 1 L quantity is packaged in a 30 mL amber glass bottle with 33-400 threading and a red polypropylene cap.
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 x 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 920,00 Kč |
10 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 230,00 Kč |
50 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 840,00 Kč |
O této položce
2 920,00 Kč
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| components glucose: high | components phenol red: yes | components HEPES: no | components glucose: high |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-52-4 + 67-48-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
What format does the 10x1L powder come in? Is it glass bottles or pouches?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, can you provide me the exact concentration of L-glutamine and sodium pyruvate present in this DMEM medium.
1 answer-
The formulation is available on page 3 under DOCUMENTATION or at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/947/141/d7777for.pdf