Přeskočit na
D7297
Deoxynucleotide Mix, 25 mM
Molecular Biology Reagent
Synonyma:
25mM dNTP mix, dNTP mix, dNTPs
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
0.5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 340,00 Kč
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 760,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
3 340,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
25 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
Application
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
Features and Benefits
  • Purity of each dNTP: Minimum 99%
  • Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
  • Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
  • Minimize risk of contamination in PCR
  • UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D7295DNTP100ADNTP10
description
Molecular Biology Reagent
description
Molecular Biology Reagent
description
Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each
description
Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
25 mM
concentration
10 mM
concentration
100 mM
concentration
10 mM
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)