Přeskočit na
D8035
n-Dodecyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Synonyma:
Dodecyl glucoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 100,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
48 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H36O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
348.47
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-614-4
Beilstein/REAXYS Number:
86236
MDL number:
10 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
348.47 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
CMC
0.13
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Application
Dodecyl β--D-glucopyranoside, a long chain alkyl glycopyranoside and a classical nonionic amphiphile surfactant, is used in detergent and colloid research and micelle development. It may be used as a reference compound in long-chain alkyl glucoside separation and analysis procedures.
Biochem/physiol Actions
Non-ionic saccharide detergent used for the solubilization of membrane-bound proteins, such as G-Protein-Coupled Receptors, in native state
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
324351D4641D5172
description
≥98% (GC)
description
Highly purified non-ionic detergent for solubilization of membrane-bound proteins in their native state.
description
≥98% (GC)
description
BioXtra, ≥98% (GC)
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
form
powder
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
non-ionic
mol wt
348.47 g/mol
mol wt
-
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
mol wt
micellar avg mol wt 50,000
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)