Přeskočit na
D9655
pBR322 Hae III Digest
for DNA electrophoresis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
0.1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
21 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s pBR322 Hae III Digest contains 22 fragments from 8 - 587 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Preparation Note
Plasmid pBR322 DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 22 fragments, 8–587 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.5.
Sigma′s pBR322 Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D6293D0672D9281
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
usage
1000 uses (0.5 mg size), 200 uses (0.1 mg size)
usage
40 uses (20 μg size), 200 uses (0.1 mg size)
usage
40 uses (20 μg size), 200 uses (0.1 mg size)
usage
500 uses (0.5 mg size), 100 uses (0.1 mg size)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)