Přeskočit na
D9780
Lambda DNA Hind III Digest
for DNA electrophoresis
Synonyma:
Hind III digested bacteria phage Lambda DNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
20 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
937,00 Kč
0.1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 290,00 Kč
0.5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 100,00 Kč
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 600,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
937,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 1000 uses (1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest contains 8 fragments from 125 – 23,130 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I and Hind III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 8 fragments, 125–23,130 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.75%.
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D9281D2916D6293
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)