Přeskočit na
D2916
Lambda DNA Mixed Digest
for DNA electrophoresis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
20 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 590,00 Kč
0.1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 030,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
1 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
buffered aqueous solution
usage
100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA Mixed Digest contains 10 fragments from 1,503 − 48,502 bp. Six ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Lambda DNA Mixed Digest has been used for DNA electrophoresis.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was completely digested with by Apa I, Kpn I, Xba I and Xho I in separate reactions, sticky ends filled with DNA polymerase I Klenow (to prevent reannealing), mixed with uncut bacteriophage lambda DNA, and then purified by phenol extraction.
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.4%.
Sigma′s Lambda DNA Mixed Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D9281D9780D9655
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
description
for DNA electrophoresis
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
20 uses (20 μg size), 100 uses (0.1 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size), 20 uses (20 μg size), 1000 uses (1 mg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 1000 uses (0.5 mg size)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)