Přeskočit na
E5391
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
≥99.0%
Synonyma:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 450,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 500,00 Kč
20 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
109 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
2 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
input
general use sample(s)
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: <0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.06 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤1.5 at 260 in H2O at 0.1 M
application(s)
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
EDTA is an inhibitor of metalloproteases, at effective concentrations of 1-10 mM. EDTA acts as a chelator of the zinc ion in the active site of metalloproteases, and can also inhibit other metal ion-dependent proteases such as calcium-dependent cysteine proteases. For use as an anticoagulant, disodium or tripotassium salts of EDTA are most commonly used. The optimal concentration is 1.5 mg per ml of blood.
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Preparation Note
Soluble in water at room temperature up to 1.45 M. The pH of this solution will be approximately 10 to 11 and will be rather viscous.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E2629003701ED4S
description
≥99.0%
description
98%
description
≥97.0% (KT)
description
practical grade, ≥95%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0%
assay
98%
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pH
11.0-12.0 (0.1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%, chloride (Cl-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)