Přeskočit na
ED4S
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
practical grade, ≥95%
Synonyma:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 710,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 880,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 570,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
380.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
1 710,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
practical grade
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
EDTA is an inhibitor of metalloproteases, at effective concentrations of 1-10 mM. EDTA acts as a chelator of the zinc ion in the active site of metalloproteases, and can also inhibit other metal ion-dependent proteases such as calcium-dependent cysteine proteases. For use as an anticoagulant, disodium or tripotassium salts of EDTA are most commonly used. The optimal concentration is 1.5 mg per ml of blood.
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Preparation Note
Soluble in water at room temperature up to 1.45 M. The pH of this solution will be approximately 10 to 11 and will be rather viscous.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
2726103701E5391
description
practical grade, ≥95%
description
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
description
≥97.0% (KT)
description
≥99.0%
grade
practical grade
grade
purum
grade
-
grade
-
assay
≥95%
assay
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?