Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 190,00 Kč |
O této položce
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
2 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
L
10 in.
General description
with serrated tips
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description L 10 in. | description L 12 in. | description L 8 in. | description L 6 in. |
| L 10 in. | L 12 in. | L 8 in. | L 6 in. |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?