Přeskočit na
F4642
Dressing tissue forceps
L 12 in.
Synonyma:
grasping aid, tongs, tweezers, 70-4060, laboratory forceps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122405
eCl@ss:
32035504
2 630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
12 in.
General description
with serrated tips
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F4392F4267F4517
description
L 12 in.
description
L 8 in.
description
L 6 in.
description
L 10 in.
L
12 in.
L
8 in.
L
6 in.
L
10 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)