Přeskočit na
G0142
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
Synonyma:
Gly-Phe-pNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 570,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
32 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H18N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.35
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
3 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
InChI key
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for cathepsin C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G0513P2664S1899
description
cathepsin c substrate
description
≥99% (HPLC)
description
protease substrate
description
protease substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)