Přeskočit na
G2761
Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
dipeptidylpeptidase IV substrate
Synonyma:
Gly-Pro-AMC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H19N3O4 · HBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
410.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
11 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)CN)ccc12
InChI
1S/C17H19N3O4.BrH/c1-10-7-16(22)24-14-8-11(4-5-12(10)14)19-17(23)13-3-2-6-20(13)15(21)9-18;/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9,18H2,1H3,(H,19,23);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
PASXTQMFJRHMLJ-ZOWNYOTGSA-N
General description
Substrate for dipeptidylaminopeptidase IV.
Application
Gly-Pro-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide has been used as a substrate for determining the dipeptidylpeptidase IV (DPPIV) activity of the extract of Allophylus cominia Sw.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G9137A3401B4153
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
description
protease substrate
description
~95%
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
~95%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)