Přeskočit na
G9137
Gly-Pro 4-methoxy-β-naphthylamide
dipeptidylpeptidase IV substrate
Synonyma:
H-Gly-Pro-4MbNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 050,00 Kč
5 142,50 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H21N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
327.38
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
5 142,50 Kč
Ceníková cena6 050,00 KčUložit 15 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)C2CCCN2C(=O)CN)cc3ccccc13
InChI
1S/C18H21N3O3/c1-24-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)20-18(23)15-7-4-8-21(15)17(22)11-19/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,19H2,1H3,(H,20,23)
InChI key
LSZPYDQEJZWJIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for Dipeptidyl Aminopeptidase IV
Application
Gly-Pro 4-methoxy-β-naphthylamide has been used as a substrate to evaluate the dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) enzymatic activity.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G0142G2761S1899
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
description
cathepsin c substrate
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
description
protease substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Co se děje?
WGK 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)