Přeskočit na
G6772
Geranyl pyrophosphate ammonium salt
≥95% (TLC), liquid
Synonyma:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl pyrophosphate, GPP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 460,00 Kč
5 vials
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C10H20O7P2 · 3NH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
365.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
eCl@ss:
32150313
5 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Geranyl pyrophosphate ammonium salt, 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
liquid
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H20O7P2/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-16-19(14,15)17-18(11,12)13/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,11,12,13)/b10-7+
InChI key
GVVPGTZRZFNKDS-JXMROGBWSA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7653219533G6025
description
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
analytical standard
description
solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
-
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 200 μg
packaging
-
packaging
-
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
-
concentration
-
concentration
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
68.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
20 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. How big is the volume per vial of G6772. Information is only given in concentration.
    1 answer
    1. This product is supplied as a vial of 200 ug in solution at a concentration of 1mg/mL. The volume of each vial will be 200 uL.