Přeskočit na
GHS380
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 030,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.47
MDL number:
6 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
6 g/L
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
6 g/L certified hematoxylin
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GHS3128GHS332GHS316
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
concentration
6 g/L
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
Expiry date on the label.
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 3
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Kidney
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)