Přeskočit na
K4013
Kasugamycin hydrochloride from Streptomyces kasugaensis
Synonyma:
3-O-[2-Amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-D-chiro-inositol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H25N3O9 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
415.82
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
10 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
Streptomyces kasugaensis
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O)[C@@H](N)C[C@@H]1NC(C(O)=O)=N.Cl
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
InChI key
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Kasugamycin (Ksg) is an aminoglycoside antibiotic isolated from Streptomyces kasugaensis. It is used to study ribosome structure and interactions near the m26A m26A sequence. It is used to study the mechanisms of kasugamycin resistance.
Biochem/physiol Actions
Kasugamycin binds within the mRNA channel of the 30S subunit between the universally conserved G926 and A794 nucleotides in 16S ribosomal RNA. It inhibits protein synthesis and binding of aminoacyl-sRNA to the ribosomes in fungi and induces f-met-tRNA dissociation from the P-site of the 30S subunit.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
32354K4000K1876
description
-
description
VETRANAL®, analytical standard
description
Animal Component-free
description
aminoglycoside antibiotic
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
biological source
Streptomyces kasugaensis
biological source
-
biological source
Streptomyces kanamyceticus
biological source
Streptomyces kanamyceticus
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)