Přeskočit na
L3908
β-Lactoglobulin from bovine milk
≥90% (PAGE), lyophilized powder
Synonyma:
βLg, BLG, Bos d 5, beta-lactoglobulin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 480,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 600,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 600,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-928-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (PAGE)
Biological source:
bovine milk
2 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Milk from dairy cows contains the protein β-lactoglobulin (BLG). It naturally occurs in a number of genetic variants, and the most prevalent bovine variants are BLG A and BLG B.
Application
β-Lactoglobulin was used in a cytologic assay for diagnosis of food hypersensitivity in patients with irritable bowel syndrome.
Biochem/physiol Actions
A member of the lipocalin family, βLg is a small protein of 162 amino acids with a molecular mass of ∼18,400 Da. It features an eight-stranded β-barrel (strands A-H) succeeded by a three-turn a-helix and a final β-strand (strand I) that forms part of the dimerization interface.
Preparation Note
Chromatographically purified
Analysis Note
May not contain folate binding protein; not recommended for folate analysis.
Other Notes
Contains β-lactoglobulins A and B which can be isolated chromatographically.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L2506L0130L7880
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
description
≥85% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥85% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Lactoglobulin from bovine milk
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Sehr geehrte Damen und Herren,  ist das Beta-Lactoglobin EG-Nummer: 232-928-9 MDL-Nummer: MFCD00130635 welches bei ihnen erhältlich ist für die Lebensmittel Industrie zugelassen? Unser Unternehmen braucht es für eine Getränke Herstellung. 
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals. Unfortunately, a β-Lactoglobulin from bovine milk that is suitable for food applications is not offered.
      Helpful?
  2. What is the preferred buffer to dilute the product in? Or is it deionized water with or without protease inhibitors? (Application: SDS-PAGE gels and western blot)
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. Various sources suggest that this material may be reconstituted in water or aqueous buffers at 5 mg/ml. This information has not been validated.
      Helpful?
  3. does this product have other components such as sucrose, trehalose or salts?
    1 answer
    1. This product is prepared from skimmed milk. Lactoglobulins are precipitated and further purified chromatographically. The final dialysis process depletes most residual salts. The minimum purity of this product is 90%. While sugars such as trehalose and sucrose would not be expected, the impurities of this product have not been identified.
      Helpful?
  4. How is the solubility of the product in water?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. Various sources suggest that this material may be reconstituted in water or aqueous buffers at 5 mg/ml. This information has not been validated.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  7. What is the molecular weight of Product L3908, β-Lactoglobulin from bovine milk?
    1 answer
    1. Product L3908, β-Lactoglobulin from bovine milk, exists as a dimer of two peptides. Peptide A = 18,367, B = 18,281; the monomer is approximately 36,600.