Přeskočit na
M7008
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
β-xylosidase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonyma:
4-Methylumbelliferyl β-D-xyloside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 130,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 150,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 000,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
52 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H16O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
308.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-784-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39934
3 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside, β-xylosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3/t10-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-KAOXEZKKSA-N
General description
A substrate for β-xylosidase
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
M0905M3657M9766
description
β-xylosidase substrate
description
≥98% (TLC)
description
≥97% (HPLC)
description
α-glucosidase substrate
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)