Přeskočit na
N1630
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate
≥93% (HPLC)
Synonyma:
β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 600,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 080,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 300,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 900,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
29 100,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
50 300,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
201 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
220-163-3
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Biological source:
chicken
2 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
chicken
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
β-NADPH is suitable for use in:
  • desaturation of fatty acids
  • an assay of desaturase activity
  • the histochemical detection of NADPH diaphorase activity in rat, rabbit and pheasant thoracic spinal cord
  • the measurement of glutathione in oligodendrocyte cultures
Biochem/physiol Actions
β-NADPH is the reduced form of NADP+ generated by the pentose phosphate pathway. It serves as a carrier of reducing power and transfers H+ and 2 e– to the oxidized precursors in the reduction reactions of biosynthesis. It is an essential coenzyme for the catalytic activity of enzymes such as glutathione reductase, diacetyl reductase, dihydrofolate reductase, glutamic dehydrogenase, p-hydroxybenzoate hydroxylase, NADPH-FMN oxidoreductase, nitrate reductase, and thioredoxin reductase. It is also a part of cytochrome P450 electron transport systems.
NADPH is an electron donor and a cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
Preparation Note
Chemically reduced.
Other Notes
Packaged based on solid weight.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
93219N7505N7785
description
≥93% (HPLC)
description
ampule, ≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
vial of 10 mg, ~95%
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
0.1 mg/mL, clear, colorless (0.01 N NaOH)
assay
≥93% (spectrophotometric assay), ≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (spectrophotometric assay), ≥97% (HPLC)
assay
~95%
biological source
chicken
biological source
-
biological source
chicken
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)