Přeskočit na
N7411
Neutralization Solution EF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
3.7 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 670,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
2 670,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
For sample preparation use in some GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N9784N3910E1656
description
-
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)