Přeskočit na
P2008
Polyanetholesulfonic acid sodium salt
powder
Synonyma:
Sodium polyanetholesulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 100,00 Kč
9 102,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
36 000,00 Kč
29 520,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
118 100,00 Kč
96 842,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Storage condition:
(Tightly closed. Dry.)
9 102,00 Kč
Ceníková cena11 100,00 KčUložit 18 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
color
yellow
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
General description
Canonical SMILES: CC=CC1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
Application
Polyanetholesulfonic acid sodium salt:
  • has been used as a component in BACTEC plus aerobic/F medium or blood culture media to decrease the barrier for bacterial growth
  • has been used to inhibit the activity of classical pathway (CP) and alternative pathway (AP)
  • may be used in the preparation of bifunctional/polymeric composite gel beads to remove cationic dyes
Biochem/physiol Actions
Polyanetholesulfonic acid sodium salt is a polymeric phosphor. It can recognize ferric ion (Fe3+) effectively. Sodium polyanethole sulfonate (SPS) is used in commercial blood culture bottles as an anticoagulant. It can prevent the humoral and cellular elements that might interfere with the growth of bacteria. SPS may influence the complement system. It can block phagocytosis and leukocyte functions.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P8824444464181250
description
powder
description
BioUltra
description
-
description
average Mw 5,000-10,000, powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)