Přeskočit na
P4244
Phosphate buffered saline
liquid, pH 7.2 (25 °C), autoclaved
Synonyma:
PBS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 610,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
1 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phosphate buffered saline, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
Quality Segment
description
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
form
liquid
pH
7.2 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphate buffered saline (PBS) is an isotonic standard buffer solution. PBS imitates the pH, ion concentrations, and osmolarity of the human body. It serves as an ideal buffer for maintaining the osmolarity and physiological pH for biomedical dilutions in cell culture and protein chemistry. PBS is used for standard enzymatic tests with active metal-organic framework (MOF) biocomposites. PBS is considered non-toxic to cells.
Application
Phosphate buffered saline has been used:
  • for washing bacterial cells after harvesting by centrifugation
  • for washing the peritoneal cavity for isolation of peritoneal macrophages
  • as a control and to dilute phytohemagglutinin (PHA) to prepare subcutaneous injections and study the immune response in birds.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P511979378P3688
description
Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
description
pH 7.2 (25 °C)
description
BioUltra, solution
description
pH 7.4, contains BSA, powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pH
7.2 (25 °C)
pH
7.2 (25 °C)
pH
7.1-7.3
pH
7.4
description
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)