Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 550,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 200,00 Kč |
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 600,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 39 200,00 Kč |
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 70 500,00 Kč |
O této položce
3 550,00 Kč
Název produktu
Phosphatase substrate, powder
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents | description 40 mg tablets | description suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic) |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.) | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form tablet | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase substrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?