Přeskočit na
R1149
Resuspension Solution
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. )
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
3.7 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 550,00 Kč
2 167,50 Kč
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
2 167,50 Kč
Ceníková cena2 550,00 KčUložit 15 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
description
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC.
storage temp.
room temp
General description
This resuspension buffer is for use with GenElute™ kits during sample preparation. The GenElute™ Plasmid Miniprep Kit offers a simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
LSKCRS500PLD35NA0800
description
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. )
description
-
description
sufficient for 35 purifications
description
sufficient for 5 preparations
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
description
Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC.
description
-
description
-
description
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)