Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 802,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 220,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 380,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 330,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 300,00 Kč |
10 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 700,00 Kč |
O této položce
802,00 Kč
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98% (GC)
form
powder or crystals
color
white
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
water: 200 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (GC) | description FCC, FG | description liquid, tested according to Ph. Eur. | description ≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture |
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay 72-92% | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: 200 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) | solubility water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F) |
| form powder or crystals | form powder or chunks, crystals or granules | form liquid | form powder |
| mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) |
| useful pH range 5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range - | useful pH range 5.0-7 (25 °C, 182 g/L) | useful pH range 5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?