Přeskočit na
S2404
Sodium acetate buffer solution
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, Molecular Biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 930,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 560,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 540,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786729
eCl@ss:
32129211
1 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
3 M
pH
7.0±0.05 (25 °C)
suitability
suitable for DNA precipitation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI key
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
General description
Sigma′s Sodium Acetate Buffer is a 3M solution prepared with 18 megaohm water and filter-sterilized.
Application
Sodium acetate buffer solution has been used for the precipitation of DNA. It has also been used as a component of supporting electrolyte for electrochemical sensor.
Sodium acetate buffer solution is suitable for elution of proteins and for use in general molecular biology applications.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
S78998581090358
description
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, Molecular Biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
description
pH 5.2±0.1 (25 °C), Molecular Biology, 3 M, 0.2 μm filtered
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
concentration
3 M
concentration
3 M
concentration
-
concentration
1 M, ~1.0 M in H2O
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate buffer solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)