Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
0.1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 050,00 Kč |
0.5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 400,00 Kč |
1 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 36 400,00 Kč |
O této položce
8 050,00 Kč
Název produktu
Staurosporine from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), film
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
mp
288-291 °C
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@@H]1C[C@@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20?,26-,28+/m1/s1
InChI key
HKSZLNNOFSGOKW-ZGQXJOJZSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), film | description InSolution, ≥97%, 1 mM solution, protein kinase inhibitor | description Staurosporine, CAS 62996-74-, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of protein kinases (IC50 = 7, 20, 1.3, 0.7, & 8.5 nM for PKA, CAMK, MLCK, PKC, & PKG, respectively). | description Molecular Biology, ≥95% (HPLC) |
| form film | form liquid | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble, H2O: insoluble | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action enzyme | inhibits |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Staurosporine from Streptomyces sp.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2 + 8032-32-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?