Přeskočit na
S5886
Sodium chloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Synonyma:
Halite, NaCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 390,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 930,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 900,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder or crystals
Solubility:
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
2 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
This product is cell culture tested and is appropriate for use in cell culture applications.
Sodium chloride (NaCl) has been used:
  • for the preparation of phosphate buffer saline
  • in the preservative solution prepared for diluting semen
Other Notes
Easily compare specifications for Sodium Chloride products with the Sodium Chloride specification table.
May clump overtime.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
940526S619113423
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble 358 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99%
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
≥99% (titration)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
pH
7
pH
7
pH
7
pH
7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?