Přeskočit na
SML2283
Lenalidomide
≥98% (HPLC), powder, cereblon binder
Akční nabídka
Synonyma:
Lenalidomide, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CC-5013
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 490,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 210,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H13N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1 490,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Lenalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
lenalidomide
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lenalidomide, a derivative of thalidomide, is an immunomodulatory agent that is approved drug for treatment of multiple myeloma. Apparently Lenalidomide is a ligand of ubiquitin E3 ligase cereblon that induces the enzyme to degrade the Ikaros transcription factors IKAROS family zinc finger 1 (IKZF1) and IKZF3. Lenalidomide possess pleiotropic antitumor effects. It is used in the treatment of 5q-deletion associated myelodysplastic syndrome (del(5q)-MDS).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
901558P0018T144
description
≥98% (HPLC)
description
≥95%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
yellow
color
white
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenalidomide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What are the preparation and storage instructions for Lenalidomide?
    1 answer
    1. In the powder form, this product is stored at 2-8°C. The material is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The stability of this product in solution has not been determined. Other sources indicate that aqueous solutions should be prepared fresh daily. This information has not been validated.