Přeskočit na
SML2686
THAL-SNS-032
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-[[[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]amino]carbonyl]-N-[2-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]-1-piperidineacetamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 780,00 Kč
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 600,00 Kč
9 010,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H52N8O10S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
869.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
pomalidomide
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(ncc1SCc6ncc([o]6)C(C)(C)C)NC(=O)C2CCN(CC2)CC(=O)NCCOCCOCCOCCNc3c4c(ccc3)C(=O)N(C4=O)C5CCC(=O)NC5=O
InChI
1S/C40H52N8O10S2/c1-40(2,3)29-21-43-32(58-29)24-59-33-22-44-39(60-33)46-35(51)25-9-13-47(14-10-25)23-31(50)42-12-16-56-18-20-57-19-17-55-15-11-41-27-6-4-5-26-34(27)38(54)48(37(26)53)28-7-8-30(49)45-36(28)52/h4-6,21-22,25,28,41H,7-20,23-24H2,1-3H3,(H,42,50
InChI key
BXDZOYLPNAIDOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor and degrader of CDK9
THAL-SNS-032 is a selective inhibitor and degrader of cyclin-dependent kinase 9 (CDK9). It links the CDK inhibitor SNS-032 to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon. THAL-SNS-032 was found to selectively induce degradation of CDK9 over other CDKs. It inhibited proliferation across a panel of 11 different leukemia cancer cell lines potently than SNS-032.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML2247P0018SML1833
1G244 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2247
1G244
ML385 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1833
ML385
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
ligand
pomalidomide
ligand
-
ligand
pomalidomide
ligand
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)