Přeskočit na
T0251
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt
≥96%
Synonyma:
TTP, dTTP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 140,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 970,00 Kč
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 520,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16N2O14P3Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
504.15
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥96%
Storage temp.:
−20°C
2 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt, ≥96%
Quality Segment
assay
≥96%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NaH].[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C)O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt has been used:
  • in the quenching ability test for dual-aptamer and multiple-nucleotide detection based on a multiple-aptamer/GO-nS complex
  • to study protein-metabolite interactions in the central metabolism of Escherichia coli
  • in a polymerase chain reaction (PCR) product formation using AM-toxin primers
Thymidine 5′-triphosphate (dTTP) is one of the four natural deoxynucleotides, along with deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP), deoxyguanosine 5′-triphosphate (dGTP) and deoxycytosine 5′-triphosphate (dCTP) used for the biosynthesis of deoxyribonucleic acids by DNA polymerases and reverse transcriptases. Deoxy-TTP may also be used as a substrate to study the specificity and kinetics of thymidine-triphosphatase(s) (EC 3.6.1.39) and other dTTP hydrolyzing activities.
Biochem/physiol Actions
Thymidine triphosphate is a building block of DNA. It acts as an allosteric regulator of other nucleotides′ metabolism.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T965611051482001T7791
dTTP Lithium salt
Roche
11051482001
dTTP
description
≥96%
description
100 mM in H2O
description
Lithium salt
description
10 mM (pH 7.0)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥96%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥99%
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)