Přeskočit na
T9656
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
≥99%, synthetic (organic), liquid
Synonyma:
TTP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 μmol
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 300,00 Kč
0.1 mmol
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 400,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
3 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution, 100 mM in H2O
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM in H2O
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution is used in DNA synthesis reactions such as PCR, DNA sequencing, cDNA synthesis and molecular cloning techniques.
Application
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used as a component of the:
  • heat-sensitive solution for the preparation of a chemically defined diet that supports both larval development and adult survival of Drosophila
  • dNTP mix for reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification
  • PCR for genomic DNA amplification by amplification refractory mutation system (ARMS) PCR
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T7791T025111051482001
dTTP Lithium salt
Roche
11051482001
dTTP
description
100 mM in H2O
description
10 mM (pH 7.0)
description
≥96%
description
Lithium salt
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solution
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥96%
assay
≥98%
color
colorless
color
colorless
color
-
color
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)