Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 720,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 860,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 400,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 27 400,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 107 700,00 Kč |
O této položce
3 720,00 Kč
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
mp
~225 °C (dec.)
solubility
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| description ≥99% (titration) | description - |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form crystalline powder | form powder or crystals |
| solubility H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless | solubility water: 0.25 g/mL, clear, colorless |
| mp ~225 °C (dec.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TES
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?