Přeskočit na
T9455
TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate
Synonyma:
HRP substrate, TMB, detection reagent, detection substrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 950,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 900,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
2 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate is a ready-to-use solution containing 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) in a mildly acidic buffer. TMB is a substrate for horseradish peroxidase. The substrate system will react with sites on the membrane containing peroxidase, producing an insoluble permanent dark blue reaction product. To stop the reaction, rinse the membrane with reagent quality water. This substrate is not recommended for microwell or immunohistochemical applications.
Application
TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate has been used as a colorimetric substrate for horseradish peroxidase (HRP) in an electrochemical enzymatic sandwich assay for the detection of interleukin-6 (IL-6) in biological fluids.
Physical form
Ready-to-use.
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
ES022ES001T0565
description
-
description
100 ml TMB/E Ultra Sensitive, Blue, Horseradish Peroxidase Substrate (soluble) for ELISA & Immunohistochemistry.
description
500 ml TMB/E Single Reagent, Blue color, Horseradish Peroxidase Substrate (soluble) for ELISA.
description
ready to use solution
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
54827-17-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. The webpage states it produces a deep blue/purple product with HRP, and the unreacted substrate should be pale yellow to pink. Our professor wants to know the components causing this purple color. Could you please look into this for us? Thank you.
    1 answer
    1. TMB is a chromogenic substrate for horseradish peroxidase (HRP). The complete formulation of this product is considered proprietary. However, the color change to blue/purple is due to the oxidation of the TMB substrate, which is catalyzed by peroxidase.