Přeskočit na
T0565
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB membrane substrate, chromogenic, liquid
Synonyma:
TMB membrane substrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 400,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
3 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes, ready to use solution
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a chromogenic substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugates. It develops a permanent, insoluble, dark blue reaction product and is useful in colorimetric quantification.
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes has been used in:
  • enzyme-linked immune absorbent spot (ELISPOT) assay
  • as a substrate for IgG peroxidase
  • in the visualization of immunocomplexes
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes has been used as a chromogenic substrate in western blot analysis. It has also been used as a liquid substrate in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Physical form
Ready-to-use.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T0440T9455T5569
description
ready to use solution
description
peroxidase substrate
description
-
description
peroxidase substrate
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
54827-17-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)