Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
200 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 720,00 Kč |
O této položce
9 720,00 Kč
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.73 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
815 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
113-115 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
1,4-Benzoquinone is a dark yellow powder having a green cast. It is slightly soluble in water and soluble in alcohol, in ether, and in fixed alkali solutions. It may darken on standing.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Also ideal for use as a primary reference standard in the following tests or assays according to USP General Chapter <11>:
- pure steam
- water for injection
- sterile water for inhalation
- sterile water for injection
- sterile water for irrigation
- purified water
- sterile purified water
- water for hemodialysis
- <643>total organic carbon
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description reagent grade, ≥98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade reagent grade | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| vapor pressure 0.1 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.1 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.1 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 0.1 mmHg ( 25 °C) |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1056504 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Benzoquinone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
170.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
77 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
106-51-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?