This product is supplied as a faint yellow to very dark yellow or faint green to very dark green powder. The exact color appearance is listed on the lot specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/b10358#product-documentation
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 859,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 360,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 790,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 240,00 Kč |
O této položce
859,00 Kč
Název produktu
p-Benzoquinone, reagent grade, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
vapor density
3.73 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98%
form
powder or crystals
autoignition temp.
815 °F
sustainability
Sustainability features
mp
113-115 °C (lit.)
solubility
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
functional group
ketone
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
General description
Application
Formal anti-Markovnikov hydroamination of terminal olefins
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥99.5% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility water: soluble 14.7 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 112-114 °C, 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder or crystals | form - | form powder or crystals | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzoquinone
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
170.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
77 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
106-51-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
이 powder의 색깔이 뭘까요?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?