Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 420,00 Kč |
O této položce
9 420,00 Kč
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
10 %, 100 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC) | description ReagentPlus®, ≥99% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 10 %, 100 °F | expl. lim. 10 %, 100 °F | expl. lim. 10 %, 100 °F | expl. lim. 10 %, 100 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-41-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?