Testování na eliminaci viru
Studie virové clearance (VC) jsou klíčovou součástí žádostí o povolení klinických studií (IND) a žádostí o registraci biologických léčiv (BLA). Spolupracujeme s vámi a nabízíme podporu v celé řadě oblastí, jako jsou monoklonální protilátky, vysoce účinná biologická léčiva, rekombinantní proteiny, vakcíny a genové terapie, abychom zajistili, že váš proces odstraní nebo inaktivuje potenciální virové kontaminanty.
Váš preferovaný partner v oblasti virové clearance
- Globální struktura a infrastruktura: 3 pracoviště po celém světě (v Rockville, MD, USA; Stirlingu, Velká Británie; a Singapuru) s více než 10 laboratořemi, které splní vaše časové plány, řízené a provozované více než 100 procesními vědci a vedoucími studií
- Osvědčená reputace: Pomohli jsme více než 600 klientům s podáním žádostí o IND a BLA u globálních regulačních orgánů, jako jsou MHRA, FDA, TGA, NMPA a PMDA
- Neustálé zlepšování: Usilujeme o zjednodušení našich procesů a zkrácení lhůt
- Validované metody: TCID50, qPCR, metoda dual spiking a mnoho dalších v souladu s pokyny ICH Q5A(R2) pro dokončení vaší studie virové clearance
3 místa po celém světě
Skóre NPS pro odstranění viru: 70
Ročně provádíme přibližně 20 auditů u klientů z oblasti rizikového kapitálu
Více než 38 let provádění studií o eliminaci virů
Plánování studie na odstranění viru
Chápeme, jak zásadní význam má vylučování viru pro vývoj vašeho produktu, a proto nabízíme služby v této oblasti ve všech našich třech pracovištích. Díky naší globální přítomnosti můžeme komunikovat v místním jazyce a včas vás informovat o průběhu vašich studií, což nám umožňuje flexibilně zajistit, abyste získali požadovaný termín. Ve všech našich pracovištích nabízíme tři různé balíčky služeb schválené regulačními orgány:
- Standardní vylučování – Rezervujte si termín v našem zařízení a spolupracujte s naším týmem odborníků na provedení vaší studie
- Provise® Clearance – Nechte náš tým postarat se o vaši studii, zatímco vy se budete věnovat práci s přidanou hodnotou ve svém vlastním zařízení; budeme vás průběžně informovat
- Hybridní řešení – Provedete kroky, které potřebujete, a zbytek nechte na nás
Realizace vaší studie o virové clearance
Náš tým vysoce kvalifikovaných procesních vědců, vědců a specialistů na následné zpracování je k dispozici přímo na místě, aby vám poskytl podporu nebo provedl studii vaším jménem. Máme ověřené znalosti požadavků a jednotlivých kroků potřebných k efektivnímu dokončení studií IND a BLA, včetně:
- Nízké/vysoké pH
- Filtrace pro redukci virů
- Kationtová výměnná chromatografie
- Aniontová výměnná chromatografie
- Afinitní chromatografie na proteiny
- Pasterizace a mnoho dalšího!
Duální přidávání virů pro studium virové clearance
Naše služba duálního přidávání vzorků zvyšuje efektivitu studií odstraňování virů díky strategii vícenásobného přidávání vzorků s použitím myšího leukemického viru (MLV) a myšího minutového viru (MMV), čímž výrazně zkracuje dobu trvání studií a snižuje zátěž spojenou s odběrem vzorků.
Proč zvolit přístup s dvojitým přidáváním vzorků?
- Zvýšení efektivity: Naše metoda dvojitého přidávání umožňuje současnou evaluaci jak MLV, tak MMV, čímž zefektivňuje proces purifikace a zkracuje čas strávený v laboratoři při studiích virové clearance. To je klíčové pro dodržení regulačních lhůt a urychlení zahájení klinických studií.
- Optimalizace zdrojů: Díky menšímu množství produktu potřebnému pro testy s přidáním virů je k dispozici větší množství naplněného produktu pro klinické studie. Dvojitý přístup navíc snižuje objem dokumentace, což vede k rychlejším procesům přezkoumání a auditu.
- Snížení nákladů: Tato služba minimalizuje objem pufrů a počet potřebných kolon nebo membránových zařízení, což vede k nižším provozním nákladům a menším požadavkům na likvidaci odpadu.
- Robustní validace a zajištění kvality: Strategie dvojitého přidávání vzorků byla v našem zařízení v Rockville důkladně validována, aby byla zajištěna robustnost testu a zachována vysoká přesnost a správnost při detekci virů, čímž se podporuje integrita hodnocení virové bezpečnosti.
Virusové zásoby BioPure používané ve vaší studii o odstranění virů
Viry vyrábíme interně, abychom zajistili vysoké virové titry a nízké hladiny potenciálních kontaminantů, což se promítá do vynikajícího výkonu ve všech následných procesních studiích. Virové zásoby BioPure se vyrábějí z plně charakterizovaných virových zásob a používají se k hodnocení redukce virů.
Virová zásoba BioPure Gold se používá v nanofiltračních krocích pro zvýšení citlivosti, protože prošla dodatečným čištěním s cílem získat nejčistší materiál bez agregátů. Naši odborníci na virovou clearance s vámi rádi prodiskutují a poradí ohledně použití vhodných virových zásob pro každou z vašich studií.
Kontaktujte nás ještě dnes
Související zdroje
- Infographic: Viral Clearance Studies to Meet Your Timelines
Discover comprehensive clearance services to meet your needs.
- Flyer: BioReliance® Standard Viral Clearance Services
Learn how our experts, with decade of experience, help design and execute your clearance studies.
- Infographic: BioReliance® Viral Clearance Services
Discover key numbers on our experience with viral clearance studies.
- Application Note: Designing Successful Viral Clearance Studies
In this paper, we will share how to ensure your manufacturing process has the capacity to remove or inactivate enveloped and non-enveloped viruses.
- Flyer: Roadmap to Success — Provise® Clearance Services
Discover how we can do your viral clearance studies for you, keeping you informed along the way.