Ligandy DalPhos
Profesor Mark Stradiotto a jeho spolupracovníci z Dalhousie University vyvinuli na vzduchu stabilní dalfos, který obsahuje objemný di(1-adamantyl)fosfino [P(1-Ad)2] fragment. Tyto chelatační N,P ligandy jsou užitečné pro dosud nevídanou tvorbu vazeb C-N a C-C katalyzovanou Pd. Jak Me-DalPhos (kat. č. 751413), tak Mor-DalPhos (kat. č. 751618) umožňují Pd-katalyzovanou křížovou vazbu amoniaku. Zejména reaktivnější Mor-Dalphos zlepšil rozsah a využitelnost amoniakálního couplingu při pokojové teplotě.
Přínosy ligandů DalPhos:
- Monoarylace amoniaku, hydrazinu a acetonu
- Vzduchová stabilita
- Dobrá tolerance funkčních skupin
- Mírné podmínky
Me-DalPhos s ortho-dimethylaminovou skupinou se ukázal jako cenný ligand pro Pd-katalyzovanou křížovou vazbu arylchloridů a aminů (včetně amoniaku). Vysoce účinný Mor-Dalphos, kde je dimetylaminoskupina nahrazena morfolínem, snadno umožňuje amoniakální spojování řady arylchloridů a aryltosylátů.
Křížová vazba amoniaku
Mor-DalPhos lze použít pro první Pd-katalyzovanou křížovou vazbu arylchloridů a tosylátů s hydrazinem. Stradiottova skupina také zkoumala rozsah reakce arylhydrazinů s benzaldehydy za vzniku odpovídajících arylhydrazonů.
Křížová vazba hydrazinu
Byla popsána přímá arylace acetonu s řadou arylhalogenidů a tosylátů s dobrou selektivitou monoarylace. Použití Mor-DalPhos má klíčový vliv na rychlost a selektivitu této reakce.
Křížová vazba acetonu
Bylo studováno použití Mor-DalPhosu pro zlatem katalyzovanou hydroaminaci vnitřních arylalkynů dialkylaminy. Tento zlatý pre-katalyzátor s P,N-ligandem má za následek stereoselektivní adici různých funkcionalizovaných dialkylaminů na nesymetrické vnitřní arylacetyleny.
Zlatem katalyzovaná hydroaminace