Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC2D85
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Synonym(e):
4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H4O1Br1F3
Molekulargewicht:
241.01
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3,12H
Inchi Key
PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)