Merck
BDPH9BCC47DF
Bide Pharmatech
2-(Phenylamino)nicotinic acid
Synonym(e):
2-anilinonicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H10O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c15-12(16)10-7-4-8-13-11(10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
UUMMTMQODCACRH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Phenylamino)nicotinic acid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)