Direkt zum Inhalt
BDPH9BCC7FA5
Bide Pharmatech
4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Synonym(e):
4-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-7-2-4-10-8(7)3-5-9-6/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
QQBGXQSMYXJUFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)