Fortfahren mit
BDPH9BCC8B2E
Bide Pharmatech
5-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-N-(1-methylpiperidin-4-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Synonym(e):
N-[5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]-N-methyl-N-(1-methyl-4-piperidinyl)amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C19H21ClN4S/c1-23-9-7-15(8-10-23)24(2)18-17-16(11-25-19(17)22-12-21-18)13-3-5-14(20)6-4-13/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3
Inchi Key
IYOAEBAARGYYSQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)