Fortfahren mit
BDPH9BCC9DA2
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(pyridin-3-yloxy)aniline
Synonym(e):
3-chloro-4-(3-pyridinyloxy)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H9O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.66
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-10-6-8(13)3-4-11(10)15-9-2-1-5-14-7-9/h1-7H,13H2
Inchi Key
HUHJCGBQPHGZAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)