Fortfahren mit
BDPH9BCCBFB8
Bide Pharmatech
Cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Synonym(e):
cyclopropyl(4-hydroxyphenyl)methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7,11H,1-2H2
Inchi Key
GVBHKNVCIKUPCZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)