Merck
BDPH9BCCC95C
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetic acid
Synonym(e):
hydroxy[di(2-thienyl)]acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H8O3S2
Molekulargewicht:
240.3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H8O3S2/c11-9(12)10(13,7-3-1-5-14-7)8-4-2-6-15-8/h1-6,13H,(H,11,12)
Inchi Key
FVEJUHUCFCAYRP-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)