Merck
BDPH9BCCDA1A
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-amino-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Synonym(e):
tert-butyl 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H20O3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.28
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-5-4-10(11,6-12)7-13/h13H,4-7,11H2,1-3H3
Inchi Key
BAMSJMDJDXMZDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)