Merck
BDPH9BCCDE82
Bide Pharmatech
2-Bromo-7-iodo-9,9'-spirobi[fluorene]
Synonym(e):
2-bromo-7-iodo-9,9'-spirobi[fluorene]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C25H14Br1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.19
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C25H14BrI/c26-15-9-11-19-20-12-10-16(27)14-24(20)25(23(19)13-15)21-7-3-1-5-17(21)18-6-2-4-8-22(18)25/h1-14H
Inchi Key
OKDQJGCCMJHSQF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)